Merck
Z214396
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Etikett
D
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/25
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 526317
Gewinde ID
7.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)