Z125490
Ace-Thred™ Thermometer/Tubing Adapter
Angled and offset, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Etikett
B
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 503222
Gewinde ID
7.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)