Merck
Z210552
Pro-Pak® Destillationskolonne
0.24 in.2, 316 SS
Synonym(e):
Destillationsverpackungsmaterial
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verpackung
pkg of 1 L
Hersteller/Markenname
Ace Glass 662423
Allgemeine Beschreibung
Sehr wirksames Füllmaterial aus gestrecktem Metall, für Säulen mit einem Innendurchmesser von 20mm bis 30cm. Maximaler Durchsatz von 3.7L/h empfohlen. Freie Oberfläche bei 0.16in.2 von 94%, bei 0.24 in.2 von 96%. Ca. 1 L Füllvolumen pro Packung. Säulenfüllungen bis zu 7m Höhe sind ohne mechanisches Verbiegen des Materials möglich.
Rechtliche Hinweise
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z210552-1PAK4061832348605