Z204161
Rechteckige TLC-Entwicklungstanks, komplett
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 6.2 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Empfohlene Produkte
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × H × B
17.5 cm × 16.0 cm × 6.2 cm
Verwandte Kategorien
Fußnote
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z204161-1EA | 4061838552648 |