Z203351
Aldrich® Vakuumfiltrationsadapter
male joint: ST/NS 29/32, flange I.D. 31 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
male joint: ST/NS29/32
Flansch ID
31 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ermöglicht Filtration (über Büchner-Trichter) direkt in Einhals-Rundkolben. Inklusive Gummimanschette.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z203351-1EA | 4061832110233 |