Merck
Z173428
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-Buchsenverbinderkappe
female joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Etikett
J
K
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.