Merck
Z516023
Sigma-Aldrich
Schlenk Reaktions- und Aufbewahrungsrohr
female joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Synonym(e):
storage tubes, tube flask, tube storage
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
colorless tube
round bottom
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.