Z156523
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
joint: SJ 50/30
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: SJ50/30
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)