Z153931
Ausgießringe für Duran® Laborflaschen
GL 45 neck thread, blue polypropylene
Synonym(e):
pouring ring
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Materialien
blue polypropylene
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Parameter
-40-140 °C temp. stability
Fitting
GL 45 neck thread
Allgemeine Beschreibung
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ausgußringe verhindern Tropfenbildung beim Ausgießen von Duran Flaschen
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z153931-10EA | 4061832798110 |