Z147311
Gasflaschenadapter, NPT auf NPT
brass
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
brass
Einlass und Auslass NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluss von Ventilen, Druckminderern und Gasfiltern an die Flaschenventile.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)