Z131105
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene
Synonym(e):
PP cylinder, graduated PP cylinder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3662-0100
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.6 mL
Farbe
translucent
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)