Merck
Z131040
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3663-0100
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.6 mL
Farbe
transparent
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z131040-1PAK
Z131040-12EA4061832615776
Z131040-1EA4061832615783