Z126586
Gemischtes Set mit Septa mit Vertiefung
set of 1
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
rubber septa (silicone)
Verpackung
set of 1
Allgemeine Beschreibung
Contains ten of each size for the following septa, with carrying box:
Fitting Neck I.D.
8.7 mm
10.7 mm
15.0 mm
17.0 mm
23.0 mm
Fitting Neck I.D.
8.7 mm
10.7 mm
15.0 mm
17.0 mm
23.0 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)