Z552682
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 14/20, GL 14 thread
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
male joint: ST/NS14/20
Fitting
GL 14 thread
Allgemeine Beschreibung
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)