Merck
Z123633
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
Irtran-2
Zusammensetzung
ZnS (Irtran-2)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 2.26 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Insoluble in water; withstands thermal and mechanical shocks; avoid strong oxidizers: fringes induced due to high refractive index.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z123633-1EA4061833303047