Merck
EP0030108116
Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 1.5 mL, pack of 100 ea
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
graduations
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108116
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
1.5 mL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Verhindern Sie, dass beim Zentrifugieren, Inkubieren und Lagern wertvollen Proben verloren gehen. Verlassen Sie sich auf den ausgezeichneten Schutz durch den aufklappbaren Safe-Lock-Deckel. In das Design ist unsere gesamte Erfahrung aus 50 Jahren kontinuierlicher Optimierung und Entwicklung eingeflossen. Vertrauen Sie auf die originalen Eppendorf-Safe-Lock-Röhrchen, denn Ihre Proben verdienen nur das Beste.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eppendorf® LoBind-Material sorgt für eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Assay-Ergebnisse.
  • Frei von Oberflächenbeschichtungen (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinträchtigung der Probe zu minimieren.
  • Charge zertifiziert in PCR-reiner Qualität: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren.
  • Erhältlich in Röhrenformaten für leichte Hochskalierung.
  • Präzise Verschlussversiegelung zum Minimieren von Verdampfung.
Eppendorf Protein-LoBind-Röhrchen wurden speziell zur Sicherstellung einer maximalen Proteinrückgewinnung entwickelt.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)