Merck
Z105716
PTFE-Rührblatt
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 65 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37970-0000
Breite
65 mm
Allgemeine Beschreibung
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)