Merck
Z103098
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser
joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Allgemeine Beschreibung
Kühlmittel: Trockeneis Aceton oder fl. Stickstoff
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)