WHA9891-128
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 6
Pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Pyramid
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9891-128
Parameter
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Höhe
(12.5 cm)
Dicke
180 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
3 μm (Particle retention)
Grundgewicht
100 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Easily fits into conical funnels.
- Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
- Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers.
- Whatman cellulose filter paper grades are also available in pyramid (square) folded formats.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)