WHA10535097
Whatman® qualitative filter paper, Grade CF 12
sheets, W × L 210 mm × 297 mm, pack of 100
Synonym(e):
filter paper, whatman filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
sheets
Leistungsmerkmale
Grade CF 12
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10535097
Whatman Article No. 28416911 (US reference)
B × L
210 mm × 297 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Grade CF 12
- 210 mm × 297 mm