WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
Synonym(e):
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass microfiber
Leistungsmerkmale
Replacement 210 mL Reservoir
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Durchmesser
70 mm
Filterdurchm.
70 mm
Volumen
400 mL
Kapazität
210 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1950217 | 4061831606409 |