Merck
WHA1825110
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 25 ea, 110 mm diam
Synonym(e):
Z242551, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/F, Grade GF/F circles, 110 mm, 25/pk
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/F grade: medium, high loading
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 1825-110
Whatman Article No. 28418448 (US reference)
Durchmesser
110 mm
Dicke
0.42 mm
Porengröße
0.7 μm
Eignung
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Allgemeine Beschreibung
Bindemittel- freie Whatman Borosilikatglas-Mikrofasern der Qualität GF/F werden häufig für Reinigungstechniken für Biomoleküle verwendet, beispielsweise für die DNA-Reinigung und Proteinfällung sowie für Toxizitätstests von Sickerwasser aus Mülldeponien.
Aufgrund seiner strengen Vorgaben zur Partikelgröße und seiner Zusammensetzung aus reinem Borosilikatglas wurde der Whatman Glasmikrofaserfilter der Qualität GF/F von der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) für die Entwicklung des Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 1311 ausgewählt. Das Produkt ist nach wie vor eine wichtige Komponente zur Messung der Zusammensetzung von Sickerwasser aus Mülldeponien
  • Strenge Spezifikation der Retention von Partikeln mit 0,6 bis 0,8 µm
  • Hergestellt aus reinem Borosilikatglas
Bindemittelfreie Whatman Glasmikrofaserfilter der Qualität GF/F sind in vielen verschiedenen Größen rund und als Blatt erhältlich. Dieser Filter aus reiner Borosilikatglasfaser bietet eine sehr feine Partikelretention mit hoher Ladekapazität und Durchflussrate. In der Reihe der bindemittelfreien Whatman Glasmikrofaser-Produkte können Sie die richtige Partikelretention und Dicke für Ihre Analyse finden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)