Merck
WHA18226580
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 400 ea, 25 mm diam
Synonym(e):
Z752940
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser, bindemittelfrei, Güte GF/C, circles, diam. 25 mm
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/C grade: medium to fast, high loading
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 400
Hersteller/Markenname
Whatman 1822-6580
Whatman Article No. 28418392 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.2 μm
Eignung
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Allgemeine Beschreibung
Empfohlen zur Bestimmung des Feststoffgehaltes von Suspensionen, zur Zellernte in der Zellkultur und zur Probenvorbereitung für Szintillationsmessungen. Universalfilter, besonders als Vorfilter zur Membranfiltration empfohlen. Diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit hoher Ladekapazität und halten feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und sind temperaturbeständig bis 550°C. Binderfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)