Merck
WHA1821024
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Güteklasse GF/B
Grade GF/B circles, 24 mm, 100/pk
Synonym(e):
Z242209, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
circles
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1821-024
Whatman Article No. 28418347 (US reference)
Durchmesser
2.4 cm
Dicke
0.68 mm
Porengröße
1.0 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dickeres Material als Typ GF/A mit besserer Naßfestigkeit und höherer Beladung. Empfohlen für konzentrierte Suspensionen oder sehr große Filtrationsvolumina. Diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit hoher Ladekapazität und halten feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und sind temperaturbeständig bis 550°C. Binderfrei.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva