Wichtige Dokumente
W416533
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; fresh; green; tropical
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
InChIKey
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)