Wichtige Dokumente
W361607
Benzolthiol
≥98%, FG
Synonym(e):
Thiophenol, Benzolthiol, Phenylmercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; sulfurous
SMILES String
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W361607-10KG | |
W361607-1KG-K | 4061834366225 |
W361607-1KG | |
W361607-5KG | |
W361607-SAMPLE | |
W361607-SAMPLE-K | 4061834323228 |