N27209
4-Nitrothiophenol
technical grade, 80%
Synonym(e):
4-Nitro-benzolthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-77 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H
InChIKey
AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3