Wichtige Dokumente
W337404
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
Synonym(e):
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
60 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
Assay
≥96%
Verunreinigungen
<4% 2-butenal
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; vegetable; potato; sulfurous
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W337404-SAMPLE | |
W337404-SAMPLE-K | 4061837820472 |
W337404-100G | |
W337404-100G-K | 4061837820441 |
W337404-1KG | |
W337404-1KG-K | 4061837820458 |
W337404-250G | |
W337404-250G-K | 4061837820465 |