Merck
W328308
Sigma-Aldrich
Furfuryl 3-methylbutanoate
≥98%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
FEMA-Nummer:
3283
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10642
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.057
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)