Merck
W322601
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1,2-propan-dion
98%, FG
Synonym(e):
Acetylbenzoyl
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
FEMA-Nummer:
3226
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2275
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.079
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
103-105 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
honey; buttery; plastic
SMILES String
CC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChIKey
BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
1-Phenyl-1,2-propandion ist eine flüchtige Geschmacksverbindung, die in den Blättern des Kathstrauchs und Cambará-Honig vorkommt.
Anwendung
  • A Simplified Kinetic Model for the Enantioselective Hydrogenation of 1-Phenyl-1,2-Propanedione over Ir/TiO(2) in the Presence of a Chiral Additive.: Diese Studie stellt ein vereinfachtes kinetisches Modell für die enantioselektive Hydrierung von 1-Phenyl-1,2-propandion vor und unterstreicht damit dessen Potenzial in der synthetischen organischen Chemie und Katalyse. Dies könnte erheblichen Einfluss auf die pharmazeutische Synthese und industrielle Anwendung haben (Melián-Cabrera et al., 2022).
  • Moving Towards a Finer Way of Light-Cured Resin-Based Restorative Dental Materials: Recent Advances in Photoinitiating Systems Based on Iodonium Salts.: Obwohl sich dieses Review primär auf photoinitiierende Systeme für Dentalmaterialien konzentriert, könnte es indirekt Anwendungen von 1-Phenyl-1,2-propandion in dentalen Photopolymerisationsprozessen und ein Potenzial für weitere Untersuchungen zur Verbesserung von Dentalmaterial nahelegen (Topa und Ortyl, 2020).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Naturally occurring norephedrine oxazolidine derivatives in khat (Catha edulis).
Krizevski R, et al.
Planta Medica, 78(08), 838-842 (2012)
Investigation of the aroma compounds from headspace and aqueous solution from the cambara (Gochnatia Velutina) honey
Moreira RFA & De Maria CAB.
Flavour and Fragrance Journal, 20(1), 13-17 (2005)
Luis Felipe J Schneider et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(5), 566-572 (2008-12-30)
Stress development during the polymerization process continues to be a major factor that limits predictability and longevity of resin composite restorations. This study evaluated the effect of the photoinitiator type on the maximum rate of polymerization (R(p)(max)), stress development (final
A Ogunyinka et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 23(7), 807-813 (2006-08-18)
The effect of photoinitiator and co-initiator chemistry on the setting reaction and degree of conversion of dental resin-based composites (RBCs) has rarely been determined explicitly. This work examines the effect of type and concentration of photoinitiator and co-initiator on the
Igor Busygin et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(12), 4449-4462 (2009-03-06)
Assessing the origin of asymmetric induction in heterogeneously catalyzed hydrogenation is a challenging task. In this work, hydrogenation of a chiral compound, (R)-1-hydroxy-1-phenyl-2-propanone [(R)-PAC], in toluene over cinchonidine modified and unmodified Pt/Al(2)O(3) was studied. To reveal the detailed reaction mechanism
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W322601-1KG
W322601-5KG-K4061837528309
W322601-SAMPLE-K4061837528316
W322601-100G
W322601-100G-K4061837807312
W322601-1KG-K4061837807329
W322601-5KG
W322601-SAMPLE