Merck
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
Synonym(e):
δ-Caprolactone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
FEMA-Nummer:
3167
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.01
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Beschreibung
GMO - Free
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fruity
SMILES String
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F
Flammpunkt (°C)
107 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W316700-1KG4061826684023
W316700-100G4061837527890
W316700-5KG4061833654422
W316700-SAMPLE4061833343746