Wichtige Dokumente
W296309
(R)-(+)-Pulegon
≥90%
Synonym(e):
(+)-Pulegon, (R)-2-Isopropyliden-5-methyl-cyclohexanon, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-on, p-Menth-4(8)-en-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Dampfdruck
138 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥90%
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
SMILES String
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?