Merck
W250320
Sigma-Aldrich
Knoblauchöl
natural, FG
Synonym(e):
Allium sativum bulb oil
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2503
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
garlic; alliaceous; sulfurous
Qualität:
FG
Halal
Kosher
natural
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
garlic; alliaceous; sulfurous
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)