Wichtige Dokumente
W200344
Acetaldehyd -Lösung
natural, 50 wt. % ethanol, FG
Synonym(e):
Acetic aldehyde, Ethanal, Ethylaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdruck
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Konzentration
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.39
bp
61-82 °C
Dichte
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal; pungent
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200344-12KG | 4061838190659 |
W200344-SAMPLE | 4061838190673 |
W200344-16.5KG | 4061836711658 |
W200344-16.5KG-K | |
W200344-2KG | 4061838190666 |