THS02135
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
5% Ru/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 02135
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)