Merck
THS01111
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 30 mm L
10% Pd/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC-Code:
60104500
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01111
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Das CatCart System ist ein bepacktes Katalysator-Kartuschensystem, das aus heterogenen Katalysatoren mit einem bestimmten Partikelbereich besteht.
  • Es besteht aus einem Edelstahl-Röhrchen, das auf beiden Seiten verschlossen ist.
  • Ein Filtersystem an jedem Ende des Röhrchens lässt nur Flüssigkeit durch die Säule laufen, aber verhindert, dass Katalysatoren durchkommen.
  • Die wiederverwendbaren Kartuschen sind mit der H-Cube-Serie und den Phoenix Flow Reactor-Systemen kompatibel.
  • Das System bietet eine kontaktlose, sichere Handhabung.
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)