Merck
T59854
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,1,2-ethan-tricarboxylat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
Beilstein:
1796294
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)