Wichtige Dokumente
198358
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat
97%
Synonym(e):
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.22
Beilstein:
1788515
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)