Wichtige Dokumente
T5605
α,α,α′,α′-Tetrabrom-o-xylen
97%
Synonym(e):
1,2-Bis-(dibrommethyl)-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
BrC(Br)c1ccccc1C(Br)Br
InChI
1S/C8H6Br4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7-8H
InChIKey
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Poly(o-phenylene vinylene) (o-PPV) via electrochemical polymerization.
- A pentacene derivative by reacting with naphthalene moieties for the development of organic thin-film transistors (OTFTs).
- Bitopic pyrazole containing ligands.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?