Merck
234451
Sigma-Aldrich
1-Bromhexadecan
97%
Synonym(e):
Cetylbromid, Hexadecylbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.34
Beilstein:
773989
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
10.6 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
InChIKey
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Bromhexadecan wird wie folgt verwendet:
  • Bei der Herstellung von löslichen Kohlenstoff-Nanozwiebeln mittels kovalenter Funktionalisierung mit Hexadecylketten
  • Als Extraktionslösungsmittel bei der Bestimmung von endokrinschädigenden Phenolen (EDP) in Wasserproben mittels ultraschallgestütztem Emulgierungs-Mikroextraktionsverfahren (MS-USAEME)
  • Bei der Herstellung von [2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylhexadecylammoniumbromid-Monomer, das für die Synthese von neuartigen Adsorptionsmitteln auf Methacrylatbasis erforderlich ist
  • Bei der Synthese von Tensid, N-Hexadecylethylendiamintriessigsäure (HED3A)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
350.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
177 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shimeng Xiao et al.
Journal of dentistry, 81, 17-26 (2018-12-16)
The objectives of this study were to: (1) develop a novel multifunctional composite with nanoparticles of silver (NAg), 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC), dimethylaminohexadecyl methacrylate (DMAHDM) and nanoparticles of amorphous calcium phosphate (NACP); and (2) investigate biofilm-inhibition via the multifunctional nanocomposite against
Yansong Ma et al.
Journal of dentistry, 64, 58-67 (2017-06-24)
White spot lesions due to biofilm acid-induced enamel demineralization are prevalent in orthodontic treatments. The aim of this study was to develop a novel bioactive multifunctional cement with protein-repellent, antibacterial and remineralizing capabilities, and investigate the effects on enamel hardness
Xiaomeng Wang et al.
Dental materials journal, 37(4), 555-561 (2018-07-13)
Enamel demineralization is one of the most undesired side effects of fixed orthodontic treatment, which will lead to white spot lesions (WSLs) on tooth surfaces. The development of WSLs is due to prolonged accumulation of bacterial plaque and associated acid
Na Sun et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(24), 6203-6211 (2019-03-05)
Polyoxometalates (POMs) have attracted much attention in the field of photochromic materials. However, POM-based photochromic supramolecular hydrogels with high transparency and good photochromic properties are seldom reported. In this work, a homogenous, optically transparent, injectable, and photochromic supramolecular hydrogel was
Paul D Siegel et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 107(1), 78-84 (2008-10-22)
The murine local lymph node assay (LLNA) is an internationally accepted assay for identification of contact allergens. The LLNA has also been used in research studies to evaluate contact allergen potency, as well as chemical structural-allergenic activity relationships. The 1-bromoalkanes