Wichtige Dokumente
T39853
Tolylen-2,4-diisocyanat
95%
Synonym(e):
2,4-Diisocyanattoluol, 4-Methyl-1,3-phenylendiisocyanat, 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat, BASF LUPRANAT T80, TDI, Toluol-2,4-diisocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6 (vs air)
Dampfdruck
0.03 mmHg ( 25 °C)
Assay
95%
Selbstzündungstemp.
>1148 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Verunreinigungen
4% 2,6-isomer
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-22 °C (lit.)
Dichte
1.214 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChIKey
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?