Wichtige Dokumente
223867
Tolylen-2,6-diisocyanat
97%
Synonym(e):
2-Methyl-m-phenylendiisocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>1148 °F
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
bp
129-133 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1c(cccc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChIKey
RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
223867-1G | 4061838778734 |
223867-5G | 4061838778741 |