Wichtige Dokumente
T25801
Tetraphenylcyclopentadienon
98%
Synonym(e):
2,3,4,5-Tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopentadienone, Cyclone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H20O/c30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChIKey
PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?