Merck
149799
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C10H4(C6H5)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c5ccccc5c2-c6ccccc6
InChI
1S/C34H24/c1-5-15-25(16-6-1)31-29-23-13-14-24-30(29)32(26-17-7-2-8-18-26)34(28-21-11-4-12-22-28)33(31)27-19-9-3-10-20-27/h1-24H
InChIKey
UCTTYTFENYGAPP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene is a primary intermediate of the photochemical transformation of 7,7′-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Margarita V Kaletina et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(50), 13341-13348 (2006-12-15)
Laser pulse photolysis experiments have shown that the triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene (TPN) is one of the primary intermediates of the photochemical transformation of 7,7'-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution. The molar absorption of T-T absorption and the quantum yield of