Merck
T12203
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexen-1-carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd, 4-Formyl-1-cyclohexen
About This Item
Lineare Formel:
C6H9CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.15
Beilstein:
774001
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4745 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
InChIKey
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)