Merck
SYNV211000G
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: glass
Synonym(e):
Synthware V211000G
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V211000G
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNV211000G-1EA4061832209128