SYNS211444
Synthware™ double oblique PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 14.4/44
Synonym(e):
Synthware S211444, t-shape stopcock plug
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S211444
Bohrungsgröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware™ double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)