Merck
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H34O5Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.52
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
liquid (colorless)
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Anwendung
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)