SYNS101504
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Synonym(e):
Synthware S101504
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S101504
Bohrungsgröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS101504-1EA | 4061832187921 |