SYNF909100H
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F909100H, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F909100H
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)